Imprimer
Méthotrexate
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
ALX440045G001 ALX440045M050 ALX440045M100 ALX440045M500
ENZOALX440045G001EA 502 EUR
ENZOALX440045G001 ENZOALX440045M050 ENZOALX440045M100 ENZOALX440045M500
Méthotrexate
Méthotrexate
Formule: C₂₀H₂₂N₈O₅
Poids moléculaire: 454.44 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150847
Numéro CAS: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III