Imprimer
Procaspase-3 Activateur (PAC1, acide (4-Benzylpiperazino)acétique-(3-allyl-2-hydroxybenzylidene)hydrazide) ≥98% (par HPLC), solide blanc à blanc cassé
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Phenylmethyl)[[2-hydroxy-3-(2-propenyl)phenyl]methylene]hydrazide-1-piperazine acetic acid, (4-benzylpiperazino)acetic acid-(3-allyl-2-hydroxybenzylidene)hydrazide
ALX430146M010 ALX430146M050
ENZOALX430146M010EA 83.6 EUR
ENZOALX430146M010 ENZOALX430146M050
Procaspase-3 Activateur (PAC1, acide (4-Benzylpiperazino)acétique-(3-allyl-2-hydroxybenzylidene)hydrazide) ≥98% (par HPLC), solide blanc à blanc cassé
Procaspase-3 Activateur (PAC1, acide (4-Benzylpiperazino)acétique-(3-allyl-2-hydroxybenzylidene)hydrazide)
Caspase-3 activator
First molecule to directly activate procaspase-3 to caspase-3 in vitro. Has been shown to induce apoptosis in cancer cells.
Soluble in acetonitrile, DMSO, dioxane or methanol.
Formule: C₂₃H₂₈N₄O₂
Poids moléculaire: 392.49 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03302441
Numéro CAS: 315183-21-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC (UV)) ≥98%