Imprimer
EMPO ≥95% (par HPLC)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALX430098M010 ALX430098M050
ENZOALX430098M010EA 106 EUR
ENZOALX430098M010 ENZOALX430098M050
EMPO ≥95% (par HPLC)
EMPO
Most efficient spin trap for the in vitro and in vivo detection of O-, N-, S-, and C-centered free radicals.
These having a longer life-time than DMPO.
Hygroscopic and soluble in water, DMSO, ethanol or dichloromethane.
Formule: C₈H₁₃NO₃
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 61856-99-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (NMR,HPLC) ≥95%