Imprimer
5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-Oxide ≥98% (par ELSD)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DMPO, 5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-oxide
ALX430090G001 ALX430090M500
ENZOALX430090G001EA 411 EUR
ENZOALX430090G001 ENZOALX430090M500
5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-Oxide ≥98% (par ELSD)
5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide
Spin trapping reagent
Cell permeable hydrophilic spin trap for both in vivo and in vitro studies of superoxide, O-, C-, S- and N- centered free radicals.
Soluble in water, 100% ethanol, methanol or DMSO.
Formule: C₆H₁₁NO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005279
Numéro CAS: 3317-61-1
EINECS: 222-011-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (ELSD) ≥98%
Appearance Pale yellow solid or oil