Imprimer
DPTA NONOate ≥98% (par RMN)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ALX4300665005 ALX430066M005 ALX430066M025
ENZOALX4300665005EA 261 EUR
ENZOALX4300665005 ENZOALX430066M005 ENZOALX430066M025
DPTA NONOate ≥98% (par RMN)
DPTA NONOate
Nitric oxide (NO) donor.
The half-life time is 5 hours at 22 °C in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.4. Decomposition of NONOates is nearly instantaneous at pH 5.0.
Highly soluble in water.
Formule: C₆H₁₇N₅O₂
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 146724-95-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (NMR) ≥98%