Imprimer
DEA NONOate ≥98% (par RMN), solide blanc à blanc cassé
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(N,N-diethylamino)diazenolate-2-oxide diethylammonium salt
Conditionné dans l'eau.
ALX4300345005 ALX430034M010 ALX430034M050
ENZOALX4300345005EA 149 EUR
ENZOALX4300345005 ENZOALX430034M010 ENZOALX430034M050
DEA NONOate ≥98% (par RMN), solide blanc à blanc cassé
DEA NONOate
DEA NONOate is used as a nitric oxide donor.
Hygroscopic and soluble in 100% ethanol (25 mg/ml), DMSO (2 mg/ml), dimethyl formamide (2 mg/ml) or PBS, pH 7.2 (10 mg/ml).
Formule: C₄H₁₀N₃O₂·C₄H₁₂N
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 372965-00-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (NMR) ≥98%