Imprimer
Noc-12 ≥97% (par HPLC)
Marques : Enzo Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Conditionné dans l'eau.
ALX430019M005 ALX430019M010
ENZOALX430019M005EA 126 EUR
ENZOALX430019M005 ENZOALX430019M010
Noc-12 ≥97% (par HPLC)
Noc-12
Nitric oxide (NO) donor.
The half-life time of 0.1 mM NOC-12 is 100 min at 37 °C in 0.1 M PBS, pH 7.4.
Soluble in 0.1 M NaOH (10 mg/ml).
Attention: Protect from light and moisture. 
Formule: C₆H₁₆N₄O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 146724-89-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% (HPLC)