Imprimer
Noc-7 ≥96% (par HPLC)
Marques : Enzo Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ALX430018M005 ALX430018M010
ENZOALX430018M005EA 123 EUR
ENZOALX430018M005 ENZOALX430018M010
Noc-7 ≥96% (par HPLC)
Noc-7
Nitric oxide (NO) donor.
The half-life time of 0.1 mM NOC-7 is 5 min at 37 °C in 0.1 M PBS, pH 7.4.
Reconstitute with 0.1 M sodium hydroxide solution to 10 - 50 mM.
Attention: Protect from light and moisture. 
Formule: C₅H₁₄N₄O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 146724-84-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥96% (HPLC)