Imprimer
Spermine NONOate ≥97% (par RMN)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ALX4300135005 ALX430013M005 ALX430013M025
ENZOALX4300135005EA 214 EUR
ENZOALX4300135005 ENZOALX430013M005 ENZOALX430013M025
Spermine NONOate ≥97% (par RMN)
Spermine NONOate
Nitric oxide (NO) donor.
A convenient reagent for preparing aqueous solutions of NO. Relatively stable in alkaline solution.
Hygroscopic. Soluble in water, methanol or 100% ethanol.
Attention: Protect from light and oxygen. Keep under inert gas.
Formule: C₁₀H₂₆N₆O₂
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 136587-13-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% (NMR)