Imprimer
HAT activator, CTPB ≥97% (par 1H-RMN)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-ethoxy-6-pentadecylbenzamide, CTPB
ALX420033M001 ALX420033M005
ENZOALX420033M001EA 73.7 EUR
ENZOALX420033M001 ENZOALX420033M005
HAT activator, CTPB ≥97% (par 1H-RMN)
HAT activator, CTPB
p300 HAT activator.
Potent activator of p300 HAT (histone acetyltransferase), but not of PCAF (p300/CBP-associated factor) HAT activities.
Soluble in DMSO.
Formule: C₃₁H₄₃ClF₃NO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08702707
Numéro CAS: 586976-24-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% (¹H-NMR)
Identity Determined by NMR