Cefotaxime sodium salt 95 HPLC_ASSAY_METHOD
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium (6R,7R)-3-(acetoxymethyl)-7-((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Cefotaxime sodium
Inhibits bacterial cell wall synthesis. Effective against Gram-negative and Gram-positive bacteria.
- Cephalosporin antibiotic
- Resistant against β-lactamase
White to light yellow powder
Soluble in water (>50 mg/mL)
Cdt: Shipping temperature: Ambient
Formule:
C₁₆H₁₇N₅O₇S₂ Poids moléculaire: 477.44 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00079073 Numéro CAS: 64485-93-4 |