Imprimer
Polymyxine B, sulfate
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ALX380040G001 ALX380040G005
ENZOALX380040G001EA 120 EUR
ENZOALX380040G001 ENZOALX380040G005
Polymyxine B, sulfate
Polymyxine B, sulfate
PKC inhibitor
Antibiotic. Inhibitor of protein kinase C (PKC). Breaks the bacterial membrane by incorporating into the phospholipid of the outer membrane and activating phospholipase.
Isolated from Bacillus polymyxa.
Formule: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
Poids moléculaire: 1385.61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131991
Numéro CAS: 1405-20-5
EINECS: 215-774-7