Imprimer
G418 disulfate
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ALX380013G001 ALX380013G005 ALX380013M500
ENZOALX380013G001EA 69.3 EUR
ENZOALX380013G001 ENZOALX380013G005 ENZOALX380013M500
G418 disulfate
G418 disulfate
Formule: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058314
Numéro CAS: 108321-42-2