Imprimer
(S)-(+)-Abscisic acid mélange cis- et trans (de Curvularia lunata) ≥97% (par HPLC)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): ABA, (+)-cis,trans ABA, (S)-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-(2Z,4E)-pentadienoic acid, (S)-(+)-Abscisic acid, Dormin, S-ABA, (+)-Abscisic acid
ALX350255C500 ALX350255M001
ENZOALX350255C500EA 172 EUR
ENZOALX350255C500 ENZOALX350255M001
(S)-(+)-Abscisic acid mélange cis- et trans (de Curvularia lunata) ≥97% (par HPLC)
(S)-(+)-Abscisic acid
Plant hormone.
Natural and active isomer of the abscission accelerating plant hormone.
Soluble in ethanol or DMSO.
Formule: C₁₅H₂₀O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066545
Numéro CAS: 21293-29-8
Indice Merck: 14,00011
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% by HPLC
Source Isolated from Curvularia lunata