Imprimer
Rosiglitazone ≥97% (par HPLC)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-(4-(2-(Methyl(pyridin-2-yl)amino)ethoxy)benzyl)thiazolidine-2,4-dione
ALX350125M025 ALX350125M100
ENZOALX350125M025EA 172 EUR
ENZOALX350125M025 ENZOALX350125M100
Rosiglitazone ≥97% (par HPLC)
Rosiglitazone
Insulin sensitising agent.
Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPAR-γ) agonist. Hepatotoxic. Antidiabetic.
Soluble in DMSO (>25 mg/ml), 100% ethanol or methanol.
Formule: C₁₈H₁₉N₃O₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00871760
Numéro CAS: 122320-73-4
Indice Merck: 14,08265
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% by HPLC