Imprimer
Genisteine
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALX350006G001 ALX350006M010 ALX350006M025 ALX350006M050 ALX350006M100
ENZOALX350006G001EA 1010 EUR
ENZOALX350006G001 ENZOALX350006M010 ENZOALX350006M025 ENZOALX350006M050 ENZOALX350006M100
Genisteine
Genisteine
Formule: C₁₅H₁₀O₅
Point de fusion: 297…298 °C
Numéro MDL: MFCD00016952
Numéro CAS: 446-72-0
EINECS: 207-174-9