Imprimer
Okadaic acid
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALX350003C025 ALX350003C050 ALX350003C100 ALX350003M001
ENZOALX350003C025EA 139 EUR
ENZOALX350003C025 ENZOALX350003C050 ENZOALX350003C100 ENZOALX350003M001
Okadaic acid
Okadaic acid
Formule: C₄₄H₆₈O₁₃
Numéro MDL: MFCD00083455
Numéro CAS: 78111-17-8