Imprimer
Ganglioside GD1a disodium salt (de cervelle de bovin) ≥98% (par CCM)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): GD1a . 2Na
ALX302007M001 ALX302007M005
ENZOALX302007M001EA 92.4 EUR
ENZOALX302007M001 ENZOALX302007M005
Ganglioside GD1a disodium salt (de cervelle de bovin) ≥98% (par CCM)
Ganglioside GD1a disodium salt
Differentiation marker for cell growth. Protein kinase C (PKC) inhibitor. The major ganglioside of the nervous system.
  • PKC inhibitor
Lyophilized.
Soluble in chloroform/methanol/DI water, 2:1:0.1
Formule: C₈₄H₁₄₆N₄O₃₉·2Na
Poids moléculaire: 1882.1 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 12707-58-3