Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol
Formule:
C₄H₁₀O₂S₂ Point d'ébullition: ∼125 °C (1013 hPa) Point de fusion: 42…44 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00004877 Numéro CAS: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |