Sorafenib (BAY 43-9006) ≥95% (par HPLC)
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide, Sorafenib, N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[4-[2-(N-methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy]phenyl]urea, 4-(4-(3-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ureido)phenoxy)-N-methylpicolinamide
Broad-spectrum kinase inhibitor
Broad-spectrum kinase inhibitor.
Synthetic.
Formule:
C₂₁H₁₆ClF₃N₄O₃ |
Numéro MDL:
MFCD06411450 Numéro CAS: 284461-73-0 |