Imprimer
LY 303511 ≥95% (par HPLC)
Marques : Enzo Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALX270410M001 ALX270410M005
ENZOALX270410M001EA 116 EUR
ENZOALX270410M001 ENZOALX270410M005
LY 303511 ≥95% (par HPLC)
LY 303511
Useful negative control for the PI(3)K (phosphoinositide 3-kinase) inhibitor LY-294,002. Does not inhibit PI(3)K even at concentrations.
Yellow solid.
Soluble in DMSO.
Formule: C₁₉H₁₈N₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03453556
Numéro CAS: 154447-38-8