Imprimer
SB202190 hydrochloride ≥97%
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALX270268M001 ALX270268M005
ENZOALX270268M001EA 138 EUR
ENZOALX270268M001 ENZOALX270268M005
SB202190 hydrochloride ≥97%
SB202190 hydrochloride
p38 inhibitor
A water soluble form of the potent p38 (SAPK2a) inhibitor SB202190 (Prod. No. BML-EI294).
Formule: C₂₀H₁₄FN₃O·HCl
Numéro CAS: 350228-36-3