Purvalanol A ≥99% (par RMN)
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Inhibitor of human CDK1 (IC50=4nM), CDK2/cyclin A (IC50=70nM), Cdc2/cyclin B, CDK2/cyclin E (IC50=35nM), CDK4/cyclin D1 (IC50=850nM) as well as CDK5/p35 (IC50=75nM). More membrane permeable than purvalanol B.
- CDK/cyclin inhibitor
Off-white to yellow powder.
Soluble in DMSO, methanol or dichloromethane.
Formule:
C₁₉H₂₅N₆OCl Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD02179211 Numéro CAS: 212844-53-6 |