Imprimer
Piceatannol
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (E)-4-(3,5-Dihydroxystyryl)benzene-1,2-diol
ALX270202M001 ALX270202M010 ALX270202M050
ENZOALX270202M001EA 58.3 EUR
ENZOALX270202M001 ENZOALX270202M010 ENZOALX270202M050
Piceatannol
Piceatannol
Formule: C₁₄H₁₂O₄
Poids moléculaire: 244.2427 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221715
Numéro CAS: 10083-24-6