Bisindoylmaleimide X hydrochloride ≥98%
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Bisindolylmaleimide X HCl, Ro 31-8425, 3-(8-(Aminomethyl)-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]indol-10-yl)-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione hydrochloride
PKC inhibitor
Selective inhibitor of protein kinase C (PKC).
Formule:
C₂₆H₂₄N₄O₂·HCl Poids moléculaire: 461 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD04972010 Numéro CAS: 145317-11-9 |