Imprimer
3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98%
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALX270052M001 ALX270052M005
ENZOALX270052M001EA 85.8 EUR
ENZOALX270052M001 ENZOALX270052M005
3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98%
3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
PKC inhibitor
Formule: C20H13N3O2
Numéro MDL: MFCD00236432
Numéro CAS: 119139-23-0