Imprimer
3-Aminobenzamide
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): m-Aminobenzamide, INO-1001
ALX270044G001 ALX270044G005
ENZOALX270044G001EA 81.4 EUR
ENZOALX270044G001 ENZOALX270044G005
3-Aminobenzamide
3-Aminobenzamide
Formule: C₇H₈N₂O
Poids moléculaire: 136.15 g/mol
Point d'ébullition: 341 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111…115 °C
Numéro MDL: MFCD00007989
Numéro CAS: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9