Imprimer
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
ALX270022G001 ALX270022M250
ENZOALX270022G001EA 687 EUR
ENZOALX270022G001 ENZOALX270022M250
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure)
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure)
Formule: C₈H₁₁ClFNO₂S
Poids moléculaire: 239.69 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00132962
Numéro CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8 II