Imprimer
N-Boc-L-aspartic acid 4-methyl ester fluoromethyl ketone ≥95% (par CCM)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALX260071M001 ALX260071M005
ENZOALX260071M001EA 438 EUR
ENZOALX260071M001 ENZOALX260071M005
N-Boc-L-aspartic acid 4-methyl ester fluoromethyl ketone ≥95% (par CCM)
N-Boc-L-aspartic acid 4-methyl ester fluoromethyl ketone
Irreversible, cell permeable broad-spectrum caspase inhibitor.
  • Caspase inhibitor
White to off-white powder.
Soluble in DMSO or dimethyl formamide.
Formule: C₁₁H₁₈FNO₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03453073
Numéro CAS: 187389-53-3