Imprimer
L(-)-Glutathion (forme oxydée)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): GSSG, Bi(glutathion-S-yle)
ALX157001G001 ALX157001G005 ALX157001M250
ENZOALX157001G001EA 95.7 EUR
ENZOALX157001G001 ENZOALX157001G005 ENZOALX157001M250
L(-)-Glutathion (forme oxydée)
L(-)-Glutathion (forme oxydée)
Formule: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Poids moléculaire: 612.64 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063106
Numéro CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7