Imprimer
AdipoRon ≥98% (par HPLC)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): SC-396658
ENZCHM1010005 ENZCHM1010010
ENZOENZCHM1010005EA 101 EUR
ENZOENZCHM1010005 ENZOENZCHM1010010
AdipoRon ≥98% (par HPLC)
AdipoRon
Novel and orally active adiponectin receptor agonist for AdipoR1 and AdipoR2.
AdipoR agonist that binds to both AdipoR1 and AdipoR2.
Formule: C₂₇H₂₈N₂O₃
Poids moléculaire: 428.52 g/mol
Numéro MDL: MFCD08271060
Numéro CAS: 924416-43-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1335d48e27e8232fce64a8a92f9043eb317ad1c&vid=ac90f322903e2e8252b2cb0d6aaf51a752370b10&prid=web&clid=SAPDAM