Imprimer
Puromycine dihydrochlorure ≥98% (par HPLC)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-2-Amino-N-((2S,3S,4R,5R)-5-(6-(Dimethylamino)-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl)-3-(4-methoxyphenyl)propanamide dihydrochloride
BMLGR3120050 BMLGR3120250
ENZOBMLGR3120050EA 68.2 EUR
ENZOBMLGR3120050 ENZOBMLGR3120250
Puromycine dihydrochlorure ≥98% (par HPLC)
Puromycine dihydrochlorure
Inhibits protein synthesis and induces apoptosis.
  • White to off-white solid
  • Soluble in water (50 mg/ml)
Inhibits translation by causing premature release of nascent polypeptide.
Informations de commande: Shipped at ambient temperature
Formule: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Poids moléculaire: 544.44 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012691
Numéro CAS: 58-58-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=665dec89f6cf768f7f1295758c137ca267cc812c&vid=2d839673d67701f960a512f5ea89335216c2d5f8&prid=web&clid=SAPDAM