DL-threo-1-Phenyl-2-palmitoylamino-3-morpholino-1-propanol ≥98% (par CCM)
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Inhibits glucosylceramide synthetase. More effective than PDMP in intact cells.
- Glucosylceramide synthetase inhibitor
White-pink solid.
Soluble in DMSO (10mg/ml).
Formule:
C₂₉H₅₀N₂O₃·HCl Température de stockage: Congélateur |
Numéro CAS:
149022-18-4 |