13,14-Dihydro-prostaglandin E1 ≥98% (par CCM)
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Circulating metabolite of PGE1 in man. Vasodilator equipotent with PGE12. Inhibits human platelet aggregation. Antimitotic activity.
- Prostanoid receptor ligand
Colorless to pale yellow oil
Formule:
C₂₀H₃₆O₅ Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C) |
Numéro CAS:
19313-28-1 |