MBCQ ≥98%
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyl)-6-chloroquinazolin-4-amine
Selective inhibitor of cGMP-specific phosphodiesterase (PDE V, IC50=19 nM).
- PDE inhibitor
White solid.
Soluble in DMSO.
Formule:
C₁₆H₁₂CIN₃O₂ Poids moléculaire: 313.7 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
150450-53-6 |