Imprimer
5-Hydroxydecanoate sodium salt ≥98% (par CCM)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BMLKC1410100 BMLKC1410500
ENZOBMLKC1410100EA 86.9 EUR
ENZOBMLKC1410100 ENZOBMLKC1410500
5-Hydroxydecanoate sodium salt ≥98% (par CCM)
5-Hydroxydecanoate sodium salt
Inhibits ATP-sensitive K+ channels.
  • K+ channel blocker
White solid.
Soluble in water (25 mg/ml).
Formule: C₁₀H₁₉O₃·Na
Numéro MDL: MFCD00153808
Numéro CAS: 71186-53-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b17d8a3d8afe9e2c69f4d51835d131f69b96cd6e&vid=9f1f2fbdc365583fd83576daa52671a46e06c246&prid=web&clid=SAPDAM