Imprimer
BML-266 ≥95% (par CCM)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BMLGR3460010 BMLGR3460050
ENZOBMLGR3460010EA 165 EUR
ENZOBMLGR3460010 ENZOBMLGR3460050
BML-266 ≥95% (par CCM)
BML-266
Structurally novel SIRT2 inhibitor (IC50=56.7µM).
  • SIRT inhibitor
Dark purple solid.
Soluble in DMSO (25mg/ml).
Formule: C₃₀H₂₆N₂O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 96969-83-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0048f21b3330367be505611a019cc26655c7673b&vid=8b99390c5fbdf1a5430c82a85afc82c605429c30&prid=web&clid=SAPDAM