Imprimer
Lycorine HCl ≥97%
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (1S,2S,3a1S,12bS)-2,3a1,4,5,7,12b-Hexahydro-1H-[1,3]dioxolo[4,5-j]pyrrolo[3,2,1-de]phenanthridine-1,2-diol hydrochloride, Lycorine hydrochloride
BMLGR3130010 BMLGR3130050
ENZOBMLGR3130010EA 110 EUR
ENZOBMLGR3130010 ENZOBMLGR3130050
Lycorine HCl ≥97%
Lycorine HCl
Lycorine is a eukaryotic termination inhibitor.
  • Protein synthesis inhibitor
White to off-white powder.
Soluble in water (>15mg/ml).
Formule: C₁₆H₁₇NO₄·HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00243111
Numéro CAS: 2188-68-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=112fe242c9c173f1299f33acf3ddffd3994febb4&vid=a5c4d1238478138c3c7877549f1cb46954c16f3a&prid=web&clid=SAPDAM