Hydroxy-2-naphthalenylmethylphosphonic acid ≥98% (par CCM)
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
HNMPA
HNMPA is a membrane impermeable inhibitor of insulin receptor tyrosine kinase (IC50 = 100µM); in rat adipocytes (IC50 = 10µM). Inhibits serine and tyrosine autophosphorylation by the human insulin receptor.
- Insulin receptor inhibitor
White solid.
Soluble in 100% ethanol (25mg/ml), DMSO (25ml/ml) or 5% Sodium bicarbonate (25mg/ml).
Formule:
C₁₁H₁₁O₄P Poids moléculaire: 238.2 g/mol Point de fusion: ≥250 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro CAS:
132541-52-7 |