Imprimer
H-9 HCl ≥98% (par CCM)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-(2-Aminoethyl)-5-isoquinolinesulphonamide hydrochloride, N-(2-Aminoethyl)isoquinoline-5-sulphonamide hydrochloride
BMLEI1950010 BMLEI1950050
ENZOBMLEI1950010EA 110 EUR
ENZOBMLEI1950010 ENZOBMLEI1950050
H-9 HCl ≥98% (par CCM)
H-9 HCl
An excellent affinity ligand for chromatographic purification of protein kinases. Inhibits protein kinases (Ki's: PKA=1.9 µM; PKC=18 µM; PKG=0.87 µM; MLCK=70 µM).
  • PKA inhibitor
White solid.
Soluble in water.
Formule: C₁₁H₁₃N₃O₂S·HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00083242
Numéro CAS: 116970-50-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=209d3692b2f5e39db3cc554264e15ba1f2ec8673&vid=5144f450e435a399c768907f7544f0656c7d8813&prid=web&clid=SAPDAM