Shikonin ≥98% (par HPLC)
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(R)-5,8-Dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methylpent-3-en-1-yl)naphthalene-1,4-dione, Tokyo Violet, 5,8-Dihydroxy-2-[(1R)-1-hydroxy-4-methyl-3-penten-1-yl]-1,4-naphthalenedione, C.I. 75535
Shikonin inhibits TNF-α- and B6 melanoma-induced angiogenesis in mice. It blocks expression of integrin αvβ3 and inhibits endothelial cell proliferation and migration in vitro.
- Inhibits angiogenesis
Red crystalline solid.
Soluble in DMSO.
Formule:
C₁₆H₁₆O₅ Poids moléculaire: 288.3 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00075680 Numéro CAS: 517-89-5 |