Prolyl endopeptidase inhibitor ≥97% (par HPLC)
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A potent and selective inhibitor of prolyl endopeptidase (PEP/PREP/POP, EC 3.4.21.26). Ki=0.35 nM for mouse brain enzyme. Inhibits the cleavage of arginine-vasopressin, gonadotropin-releasing hormone, and other peptides.
- Endopeptidase inhibitor
White solid.
Soluble in DMSO.
Formule:
C₁₈H₂₂N₂O₄ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00890691 Numéro CAS: 86925-97-5 |