Imprimer
KU-0063794 ≥99% (par HPLC)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ENZCHM1350005 ENZCHM1350010
ENZOENZCHM1350005EA 250 EUR
ENZOENZCHM1350005 ENZOENZCHM1350010
KU-0063794 ≥99% (par HPLC)
KU-0063794
Highly selective and potent inhibitor against both mTORC1 and mTORC2.
Formule: C₂₅H₃₁N₅O₄
Numéro MDL: MFCD22666594
Numéro CAS: 938440-64-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbaab94ae033e136eadef91ba92e2ada5403fceb&vid=e597c3acaa10f607f47855133b6df09f72cd520a&prid=web&clid=SAPDAM