Sphingomyelin ≥98% (par CCM)
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-Acyl-4-sphingenyl-1-O-phosphorylcholine, N-Acyl-D-sphingosine-1-phosphocholine
Purified from bovine brain. Contains primarily stearic and nervoic acids. Precursor to ceramide second messengers via the action of sphingomyelinase.
Soluble in chloroform, ethanol or methanol.
Formule:
C₄₁H₈₃N₂O₆P Poids moléculaire: 731.08 g/mol (stearoyl form) Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00132361 Numéro CAS: 85187-10-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Purity | ≥98% (TLC) |