Imprimer
Geranylgeraniol ≥95% (par CCM), huile incolore
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraen-1-ol
BMLG2430020 BMLG2430100
ENZOBMLG2430020EA 114 EUR
ENZOBMLG2430020 ENZOBMLG2430100
Geranylgeraniol ≥95% (par CCM), huile incolore
Geranylgeraniol
Geranylgeranylpyrophosphate precursor and apoptosis inducer.
Induces apoptosis in HL-60 cells.
Soluble in chloroform or ethyl acetate.
Formule: C₂₀H₃₄O
Poids moléculaire: 290.5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00129083
Numéro CAS: 24034-73-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbe048b645fdb33fb0def17564b9a83cba1ced3f&vid=6f57638e835f319993613ed0abface1102378b32&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (TLC)
Identity Determined by H-NMR