S-Farnesyl-L-cysteine methyl ester (synthétique) ≥98% (par CCM), huile incolore
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Multidrug resistance transporter activator.
Stimulates the multidrug resistance transporter ATPase activity (4 - 5 fold at 10 - 20 µM) and competes for drug binding.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) and ethanol (25 mg/ml).
Formule:
C₁₉H₃₃NO₂S Température de stockage: Congélateur |
Numéro CAS:
125741-64-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Purity | ≥98% (TLC) |
Source | Synthetic |