Imprimer
L-Ergothioneine ≥98% (par CCM), solide blanc
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BMLFR1110010 BMLFR1110050
ENZOBMLFR1110010EA 165 EUR
ENZOBMLFR1110010 ENZOBMLFR1110050
L-Ergothioneine ≥98% (par CCM), solide blanc
L-Ergothioneine
Antioxidant.
  • Water soluble
Naturally occuring ubiquitous antioxidant which is found in many cells at concentrations up to 2 mM. Peroxynitrate ONOO⁻ scavenger. Protects human neuronal hybridoma cell line (N-18-RE-105) from ONOO⁻-induced oxidative damage.
Formule: C₉H₁₅N₃O₂S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00167474
Numéro CAS: 497-30-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=927ad62b3350ab9f4e97037cff5ad5f71be0d393&vid=5795dc3afb92ab5292dabb56c6d614c07b5027d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)