Imprimer
(±)1,2-Didecanoylglycerol (10:0) ≥98% (par CCM), solide blanc
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BMLDG1000010 BMLDG1000050
ENZOBMLDG1000010EA 86.9 EUR
ENZOBMLDG1000010 ENZOBMLDG1000050
(±)1,2-Didecanoylglycerol (10:0) ≥98% (par CCM), solide blanc
(±)1,2-Didecanoylglycerol (10:0)
PKC activator.
A membrane permeable but non-physiologic DAG. Stimulates protein kinase C in intact platelets.
Formule: C₂₃H₄₄O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 17863-69-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f4dd48353838e67f89a3e47c1b52bcb2ced135e&vid=4dbe2501938959d51e1ee1cb57099e1d7301a280&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%