Mono-n-dodecyl phosphate ≥98% (par CCM), solide blanc à blanc cassé
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Dihydrogen monolauryl phosphate
Lysophosphatidic acid (LPA) receptor ligand. A specific agonist at LPA2 (EC₅₀=700 nM) and antagonist at LPA.
Soluble in DMSO (15 mg/ml warm) or ethanol (2 mg/ml warm).
Formule:
C₁₂H₂₇O₄P Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00013946 Numéro CAS: 2627-35-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Purity | ≥98% (TLC) |