Astemizole ≥99% (par CCM), poudre blanc cassé
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Histamine receptor ligand
Selective histamine H1 receptor antagonist.
Soluble in chloroform (clear faint yellow solution at 100 mg/ml).
Formule:
C₂₈H₃₁FN₄O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00153919 Numéro CAS: 68844-77-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Purity | ≥99% (TLC) |